Få mere at vide
Kaliumfluoriddihydrat, 98,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377267
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377267 25 g 25g
11367267 250 g 250g
11387267 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11377267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011555.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kaliumfluoriddihydrat bruges som en stationær fase i gaskromatografi. Det bruges også til omdannelse af chlorcarboner til fluorcarboner gennem Finkelstein-reaktion. Yderligere bruges det som et flusmiddel til sølvlodning og metallurgisk behandling. Det fungerer som et analytisk reagens, kompleksdannende middel og maskeringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13455-21-5
Molekylær formel FH4KO2
Molekylvægt (g/mol) 94.13
MDL nummer MFCD00149929
InChI nøgle MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMIL O.O.[F-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium fluoride dihydrate
Smeltepunkt 41°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
FN nummer UN1812
Merck Index 14,7632
Opløselighedsinformation Freely soluble in waterSoluble in water; Insoluble in ethanol.
IUPAC navn kaliumdihydratfluorid
Formel vægt 94.13 (58.10 Anhydrous)
Procent renhed ≥98.5%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.352
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.5 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium fluoride dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium fluoride dihydrate