Få mere at vide
Kaliumfluorid, vandfri, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317737
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317737 50 g 50g
11327737 250 g 250g
11307737 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11317737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014130.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kaliumfluorid bruges i metalbearbejdning, batterier, belægninger og fotografiske kemikalier. Det bruges til undersøgelse af ionspecifik kvældning og afkvældning af amfolytiske polymergeler samt til måling af elektroniske polarisationsevne af ioner i polymerer af alkalihalogenider. Det finder anvendelse i den elektroniske industri som et metaloverfladebehandlingsprodukt. Det bruges som et konserveringsmiddel, et fødevaretilsætningsstof, en katalysator og et vandabsorberende middel. I Finkelstein-reaktionen er den aktivt involveret i omdannelsen af chlorcarboner til fluorcarboner ved hjælp af polære opløsningsmidler som dimethylformamid og ethylenglycol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-23-3
Molekylær formel FK
Molekylvægt (g/mol) 58.10
MDL nummer MFCD00011398
InChI nøgle NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMIL [F-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1505 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium fluoride, anhydrous
Smeltepunkt 859 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 3902818
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og vandbaseret hydrogenfluorid. Uopløseligt i alkohol.
IUPAC navn kaliumfluorid
Formel vægt 58.1
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.363
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvide forskellige former (pulver/flage/krystallinsk/kugler osv.)
Damptryk 0,13 hPa ved 752 °C
Tæthed 2,48 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium fluoride