Få mere at vide
Kaliumfluorid, 99%, ekstra ren, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10072910 1 kg Plastflaske 1kg
10482201 25 g Plastflaske 25g
10318390 250 g Plastflaske -
10378430 500 g Plastflaske -
10583484 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10072910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 DKK
    614.19 DKK / 1kg
    Spare 40.81 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-23-3
Molekylær formel FK
Molekylvægt (g/mol) 58.10
MDL nummer MFCD00011398
InChI nøgle NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMIL [F-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1505,0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium fluoride
Smeltepunkt 860,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Merck Index 15, 7753
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 920 g/L (18 °C). Andre opløseligheder: opløselig i fluorsyre, uopløselig i alkohol medmindre der er vand til stede
IUPAC navn kaliumfluorid
Formel vægt 58.09
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.48
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.