Få mere at vide
Kaliumfluorid, 99,99%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11914171 25 g 25g
11904171 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11914171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2395.00 DKK
    2231.38 DKK / 25g
    Spare 163.62 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-23-3
Molekylær formel FK
Molekylvægt (g/mol) 58.10
MDL nummer MFCD00011398
InChI nøgle NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumfluorid
SMIL [F-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1505,0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium fluoride
Smeltepunkt 860,0 °C
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Merck Index 15, 7753
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: 920 g/L (18 °C). Andre opløseligheder: opløselig i flussyre, uopløselig i alkohol, medmindre der er vand til stede
Formel vægt 58.09
Grad Spormetalbasis