Få mere at vide
Kaliumfluorid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381568
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381568 10 g 10g
11371568 2 g 2g
11361568 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11381568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010980.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kaliumfluorid bruges i organisk kemi som et fluoreringsmiddel til at erstatte andre halogenidioner som chor, brom osv. Det bruges som katalysator ved fremstilling af polyurethaner. Yderligere er det i vid udstrækning brugt til ætsning af glas, i desinfektionsmiddelformuleringer og fremstilling af optisk glas. Det bruges til metalbearbejdning, batterier, belægninger og fotografiske kemikalier. Det bruges til undersøgelse af ionspecifik kvældning og afkvældning af amfolytiske polymergeler samt til måling af elektroniske polarisationsevne af ioner i polymerer af alkalihalogenider. Det finder anvendelse i den elektroniske industri som et metaloverfladebehandlingsprodukt. Det bruges som et konserveringsmiddel, et fødevaretilsætningsstof, en katalysator og et vandabsorberende middel. I Finkelstein-reaktionen er den aktivt involveret i omdannelsen af chlorcarboner til fluorcarboner ved hjælp af polære opløsningsmidler som dimethylformamid og ethylenglycol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-23-3
Molekylær formel FK
Molekylvægt (g/mol) 58.10
MDL nummer MFCD00011398
InChI nøgle NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMIL [F-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1505 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium fluoride
Smeltepunkt 859 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Brydningsindeks 1.363
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Tæthed 2.48 g/mL
Beilstein 3902818
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
IUPAC navn kaliumfluorid
Formel vægt 58.1