Få mere at vide
Kaliumfluorid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389867 25 g 25g
11379867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11389867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042217.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
En alsidig fluoridionkilde brugt i en undersøgelse af ionspecifik opsvulmning og afkvældning af amfolytiske polymergeler, ved stuetemperaturoxidation af ædelmetaller i HF og til måling af elektroniske polariserbarheder af ioner i polymerer af alkalihalogenider. Denne ionkilde er for nylig brugt i en undersøgelse af ionspecifik kvældning og afkvældning af amfolytiske polymergeler, ved stuetemperaturoxidation af ædelmetaller i HF og i måling af elektroniske polarisationsevne af ioner i polymerer af alkalihalogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-23-3
Molekylær formel FK
Molekylvægt (g/mol) 58.10
MDL nummer MFCD00011398
InChI nøgle NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC navn kaliumfluorid
SMIL [F-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1505 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium fluoride
Smeltepunkt 859 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis)
Beilstein 3902818
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (1 M ved 20 °C) og hydrogenfluorid. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 58.1
Brydningsindeks 1.363
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver/flage/krystallinsk/perler
Damptryk 0,13 hPa ved 752 °C
Tæthed 2.48