Få mere at vide
Kaliumfluorid, 99,0+%, Certificeret til analyse, Vandfrit AR , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11418772 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11418772 500 g Plast pulver krukke 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11418772 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5010/53
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kogepunkt 1505 °C
Smeltepunkt 860 °C
CAS 7789-23-3
Farve Hvid
pH 8 til 9
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Molekylær formel FK
MDL nummer MFCD00011398
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
InChI nøgle NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [F-].[K+]
IUPAC navn kaliumfluorid
Molekylvægt (g/mol) 58.10
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Formel vægt 58,09 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.