Få mere at vide
Kaliumferrocyanidtrihydrat, TRC
Artikelnummer. 30133165
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133165 100 g
30132646 25 g
17987714 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP697305100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14459-95-1
Molekylær formel C6FeK4N6 . 3(H2O)
Molekylvægt (g/mol) 422.39
Synonym Potassium Ferrocyanide (K4Fe(CN)6) Trihydrate, Potassium Hexacyanoferrate (K4Fe(CN)6) Trihydrate, Potassium Hexacyanoferrate(4-) Trihydrate, Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, Tetrapotassium Ferrocyanide Trihydrate, Tetrapotassium Hexacyanoferrate Trihydrate, Tetrapotassium Hexacyanoferrate(4-) Trihydrate, Tetrapotassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ZJ 15 Trihydrate, Potassium Ferrocyanate Trihydrate, Hexacyanoferrate (4-) Tetrapotassium Trihydrate, Hexakis(cyano-C)ferrate Tetrapotassium Trihydrate, Hexakis(cyano-κC)ferrate Tetrapotassium Trihydrate, Iron Potassium Cyanide (FeK4(CN)6) Trihydrate;
IUPAC navn tetrakalium; jern(2+); hexacyanid; trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[Fe+2].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Ferrocyanide Trihydrate
Mængde 100 g
Formel vægt 421.8399