Få mere at vide
Kaliumferrocyanid, trihydrat, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568084 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15568084 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15568084 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 311401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 14459-95-1
Molekylvægt (g/mol) 422.39
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tetrakaliumhexacyanoironbis(ylium)trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Ferrocyanide
Navn note Trihydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Molekylær formel K4Fe(CN)6·3H2O
Formel vægt 422.41
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.85kg
Produktidentifikator
  • Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate