Få mere at vide
Kaliumferrocyanidtrihydrat ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11467842 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467842 500 g -
11457842 100 g 100g
2 options
Artikelnummer. 11467842
Brand: MP Biomedicals 0215256090
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 14459-95-1
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
Molekylvægt (g/mol) 422.39
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium Hexacyanoferate II
IUPAC navn tetrakaliumhexacyanoironbis(ylium)trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Ferrocyanide
Navn note Trihydrate
Mængde 500 g
Formel vægt 422.39
Grad ACS
Tæthed 7.87 g/cm3 at 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium Ferrocyanide ACS Grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.