Få mere at vide
Kaliumferrocyanidtrihydrat ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11457842 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457842 100 g 100g
11467842 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457842 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215256080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    321.27 DKK / 100g
    Spare 16.73 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 14459-95-1
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
Molekylvægt (g/mol) 422.39
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium Hexacyanoferate II
IUPAC navn tetrakaliumhexacyanoironbis(ylium)trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Ferrocyanide
Navn note Trihydrat
Mængde 100 g
Formel vægt 422.39
Grad ACS
Tæthed 7,87 g/cm3 ved 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium Ferrocyanide ACS Grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.