Få mere at vide
Kaliumferrocyanidtrihydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10216460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10216460 500 g Plastflaske 500g
10504474 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10216460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211095000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.08 DKK
    436.65 DKK / 500g
    Spare 48.43 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14459-95-1
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
Molekylvægt (g/mol) 422.39
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium hexacyanoferrate(II)
IUPAC navn tetrakaliumhexacyanoironbis(ylium)trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium ferrocyanide trihydrate
Smeltepunkt 70,0 °C
Navn note P.A.
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel K4Fe(CN)6·3H2O
Merck Index 15, 7752
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 270 g/L (12 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 422.4
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.85
Tæthed 1.8500g/mL
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Potassium ferrocyanide trihydrate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate, Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, tetrapotassium, (OC-6-11)-