Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium ferrocyanide trihydrate |
| Smeltepunkt | 70,0 °C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98.50% |
| Lineær formel | K4Fe(CN)6·3H2O |
| Merck Index | 15, 7752 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 270 g/L (12 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol |
| Formel vægt | 422.4 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium ferrocyanide trihydrate
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeringsanlæg