Få mere at vide
Kaliumferrocyanidtrihydrat, 98,5%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10566412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10566412 5 g Glasflaske 5g
10566602 500 g Plastflaske -
10678144 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10566412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424130050
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14459-95-1
Molekylær formel C6H6FeK4N6O3
Molekylvægt (g/mol) 422.39
MDL nummer MFCD00167023
InChI nøgle NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium hexacyanoferrate(II)
IUPAC navn tetrakaliumhexacyanoironbis(ylium)trihydrat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium ferrocyanide trihydrate
Smeltepunkt 70.0°C
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98.50%
Lineær formel K4Fe(CN)6·3H2O
Merck Index 15, 7752
Opløselighedsinformation Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 422.4
Procent renhed 98.5%
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.85
Tæthed 1.8500g/mL
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Potassium ferrocyanide trihydrate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeringsanlæg