Få mere at vide
Potassium Ferricyanide, BAKER ANALYZED™ ACS Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558084 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15558084 2.5 kg Ravfarvet glasflaske med bred mund 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15558084 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 310405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Ferricyanide
CAS 13746-66-2
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Renhedsgrad noter Meets ACS reagent chemical requirements
Molekylær formel C6FeK3N6
MDL nummer MFCD00011392
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
InChI nøgle QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC navn trikalium;jern(3+);hexacyanid
Molekylvægt (g/mol) 329.25
PubChem CID 26250
Formel vægt 329.26
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 1.85kg