Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium ferricyanide |
| Navn note | p.a. |
| Farve | Orange til rød |
| Fysisk form | Crystals and/or Chunks |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Iodometry) |
| Lineær formel | K3Fe(CN)6 |
| Fieser | 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255 |
| Merck Index | 15, 7751 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Show More |