Få mere at vide
Kalium Ferricyanid,≥ 99,0 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437842 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437842 100 g 100g
11447842 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437842 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215255980
Kemiske identifikatorer
CAS 13746-66-2
Molekylær formel C6FeK3N6
Molekylvægt (g/mol) 329.25
MDL nummer MFCD00011392
InChI nøgle QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC navn trikalium;jern(3+);hexacyanid
SMIL [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Ferricyanide
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99.0%
Formel vægt 329.5
Grad ACS-reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • potassium ferricyanide, ACS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium ferricyanide