Få mere at vide
Potassium ferricyanide, 98%, pure
Artikelnummer. p-43102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10330544
Brand: Thermo Scientific Acros 196781000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13746-66-2
Molekylær formel C6FeK3N6
Molekylvægt (g/mol) 329.25
MDL nummer MFCD00011392
InChI nøgle QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMIL [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium ferricyanide
Navn note 98%
Farve Orange til rød
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (Iodometry)
Lineær formel K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Merck Index 15, 7751
Opløselighedsinformation Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC navn trikalium;jern(3+);hexacyanid
Formel vægt 329.26
Procent renhed 98%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.85