Få mere at vide
Kaliumethyltrifluoroborat, 97%
Artikelnummer. 11996081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11996081 5 g 5g
11986081 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444880050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 44248-07-9 | C2H5BF3K | 135,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 44248-07-9
Molekylær formel C2H5BF3K
Molekylvægt (g/mol) 135.97
MDL nummer MFCD04112713
InChI nøgle GIIPADVFWNGSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ethyltrifluoroborate, potassium ethyltrifluoroboranuide, potassium ethytrifluoroborate, amtb738, ethyltrifluoroborate potassium salt, potassium ethyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23668491
IUPAC navn kalium;ethyl(trifluor)boranuid
SMIL [K+].CC[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium ethyltrifluoroborate
Smeltepunkt 80,0 °C til 84,0 °C
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 135.97
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium ethyltrifluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.