Få mere at vide
Kaliumethyl Xanthogenat teknisk kvalitet, 90%, TRC
Artikelnummer. 30424448
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30424448 10 g
1 options
Artikelnummer. 30424448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69710010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Ethyl Xanthogenate technical grade','90%
CAS 140-89-6
Molekylær formel C3 H5 O S2 . K
Mængde 10 g
Synonym Carbonodithioic acid','O-ethyl ester','potassium salt (1:1), Carbonic acid','dithio-','O-ethyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-ethyl ester','potassium salt (9CI), (O-Ethyl dithiocarbonato)potassium, BKs, BKs (flotation agent), Dithiocarbonic acid O-ethyl ester potassium salt, Ethoxymethanedithioic acid potassium, Ethyl potassium xanthate, Ethyl potassium xanthogenate, Ethylxanthic acid potassium salt, KEX, O-Ethyl dithiocarbonate potassium salt, O-Ethyl potassium dithiocarbonate, Potassium O-ethyl carbonodithioate, Potassium O-ethyl dithiocarbonate, Potassium ethylxanthate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthate, Potassium xanthogenate, Z 3, Z 3 (pesticide)
InChI formel InChI=1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMIL [K+].CCOC(=S)[S-]
IUPAC navn kalium; ethoxymethanedithioat
Molekylvægt (g/mol) 160.3
Formel vægt 159.9419