Få mere at vide
Kaliumethylxanthat, 97+%
Beskrivelse
Kaliumethylxanthat anvendes som reagens til ekstraktion af metalioner til organiske opløsningsmidler og til fremstilling af 2-mercaptobenzimidazoler og 2-mercaptobenzoxazoler ved at reagere med henholdsvis o-phenylendiaminer og o-aminophenoler. Det fungerer som en forløber i produktionen af usymmetriske sulfider gennem krydskoblingsreaktion og som et flydemiddel i mineindustrien. Det er involveret i bestemmelsen af cadmium i vandprøver ved substøkiometrisk radiokemisk metode og adsorptionen af kolloidt farvestof dispers Blue 3 på forbehandlet polyesterstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumethylxanthat anvendes som reagens til ekstraktion af metalioner til organiske opløsningsmidler og til fremstilling af 2-mercaptobenzimidazoler og 2-mercaptobenzoxazoler ved at reagere med henholdsvis o-phenylendiaminer og o-aminophenoler. Det fungerer som en forløber i produktionen af usymmetriske sulfider gennem krydskoblingsreaktion og som et flydemiddel i mineindustrien. Det er involveret i bestemmelsen af cadmium i vandprøver ved substøkiometrisk radiokemisk metode og adsorptionen af kolloidt farvestof dispers Blue 3 på forbehandlet polyesterstof.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium ethyl xanthate |
| Smeltepunkt | ∼205 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.558 |
| pH | 9 til 10 |
| Flammepunkt | 205 °C (401 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lugt | Ubehageligt |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 3596974 |
| Merck Index | 14,7696 |
| Vis mere |