Få mere at vide
Kaliumethylxanthat, 97+%
Artikelnummer. 11440313
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440313 100 g 100g
11450313 500 g 500g
11460313 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440313 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11450.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140-89-6 | C3H5KOS2 | 160,29 g/mol
Kaliumethylxanthat anvendes som reagens til ekstraktion af metalioner til organiske opløsningsmidler og til fremstilling af 2-mercaptobenzimidazoler og 2-mercaptobenzoxazoler ved at reagere med henholdsvis o-phenylendiaminer og o-aminophenoler. Det fungerer som en forløber i produktionen af usymmetriske sulfider gennem krydskoblingsreaktion og som et flydemiddel i mineindustrien. Det er involveret i bestemmelsen af cadmium i vandprøver ved substøkiometrisk radiokemisk metode og adsorptionen af kolloidt farvestof dispers Blue 3 på forbehandlet polyesterstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumethylxanthat anvendes som reagens til ekstraktion af metalioner til organiske opløsningsmidler og til fremstilling af 2-mercaptobenzimidazoler og 2-mercaptobenzoxazoler ved at reagere med henholdsvis o-phenylendiaminer og o-aminophenoler. Det fungerer som en forløber i produktionen af usymmetriske sulfider gennem krydskoblingsreaktion og som et flydemiddel i mineindustrien. Det er involveret i bestemmelsen af cadmium i vandprøver ved substøkiometrisk radiokemisk metode og adsorptionen af kolloidt farvestof dispers Blue 3 på forbehandlet polyesterstof.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-89-6
Molekylær formel C3H5KOS2
Molekylvægt (g/mol) 160.29
MDL nummer MFCD00004931
InChI nøgle JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
PubChem CID 2735045
IUPAC navn kalium;ethoxymethandihioat
SMIL [K+].CCOC([S-])=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium ethyl xanthate
Smeltepunkt ∽205 °C (dekomponering)
Tæthed 1.558 g/mL
Flammepunkt 205 °C (401 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 g
Beilstein 3596974
Merck Index 14,7696
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 160.3
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium ethyl xanthate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ethyl xanthate