Få mere at vide
Potassium ethoxide, 95%
Artikelnummer. 11357847
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11357847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014263.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 917-58-8 | C2H5KO | 84.16 g/mol
Kaliumethoxid anvendes som farmaceutiske og organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 917-58-8
Molekylær formel C2H5KO
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00054277
InChI nøgle RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
PubChem CID 23670592
SMIL [K+].CC[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium ethoxide
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Farve Brun til gul
Lugt Alcohol-like
Lineær formel KOCH2CH3
Mængde 250 g
FN nummer UN3206
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol, ether
IUPAC navn kaliumethanolat
Formel vægt 84.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver