Få mere at vide
Kaliumetoxid (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Ethoxide |
| CAS | 917-58-8 |
| Molekylær formel | C2H5OK |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Potassium Ethanolate, Potassium Ethylate, Ethyl Alcohol','Potassium Salt, Ethanol','Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [K+].CC[O-] |
| IUPAC navn | kalium; Ethanolat |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.16 |
| Formel vægt | 83.9977 |