Få mere at vide
Potassium Dodecanoate-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Dodecanoate-2,2-D2 |
| CAS | 82867-25-2 |
| Molekylær formel | C12 D2 H21 O2 . K |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Dodecanoic-2,2-d2 acid, potassium salt (9 CI), Potassium dodecanoate-2,2-d2, Potassium dodecanoate-2,2-D2, Potassium laurate-2,2-d2, Lauric-2,2-d2 acid potassium salt, Lauric acid-2,2-d2 potassium salt |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H24O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;/h2-11H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1/i11D2; |
| SMIL | [K+].[2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCC)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;2,2-dideuteriododecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.42 |
| Formel vægt | 240.146 g/mol |
| Vis mere |