Få mere at vide
Kaliumdisulfit, puris. pa, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653360 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
50kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15653360 6 x 1 kg Pakke med 6
15633360 500 g 500g
15613360 1 kg 1kg
15623360 2.5 kg 2.5kg
15643360 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15653360 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 312686X1KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, pulver,≥ 96 % (iodometrisk)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16731-55-8
Molekylær formel K2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 222.31
MDL nummer MFCD00167605
InChI nøgle RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC navn dikaliumsulfinatosulfonat
SMIL [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Disulfite
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel K2S2O5
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 222.32
Procent renhed ≥96% (iodometric)
Grad puriss. pa