Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium disulfite |
| CAS | 16731-55-8 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | K2O5S2 |
| Lineær formel | K2S2O5 |
| MDL nummer | MFCD00167605 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 |
| InChI nøgle | RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
| Vis mere |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?