Få mere at vide
Kaliumdisulfat, TRC
Artikelnummer. 30134575
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134575 100 g
30005604 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP695075100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-62-7
Molekylær formel K2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 254.32
Synonym Potassium Pyrosulfate (K2S2O7), Pyrosulfuric Acid Dipotassium Salt, Dipotassium Disulfate, Dipotassium Pyrosulfate, Potassium Disulfate, Potassium Disulfate (K2S2O7), Potassium Pyrosulfate, Potassium Sulfate (K2S2O7)
IUPAC navn dikalium; sulfonatosulfat
SMIL [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Disulfate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Formel vægt 253.836