Få mere at vide
Potassium Disulfate, Puriss. p.a. ≥97.5% (T), Solstice
Artikelnummer. 15605950 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15605950 1 kg Poly bottle 1kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15605950 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 602351KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a.,≥97.5% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium disulfate
Smeltepunkt 325°C
CAS 7790-62-7
Farve White
pH 1.0 to 2.0 (25.5g/L at 25°C)
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel K2O7S2
MDL nummer MFCD00011385
FN nummer UN3260
Synonym potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
InChI nøgle KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dipotassium;sulfonato sulfate
Molekylvægt (g/mol) 254.31
PubChem CID 62681
Formel vægt 254.32g/mol
Procent renhed ≥97.5% (T)
Emballage Poly bottle
Tæthed 2.28g/mL at 25°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium disulphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipotassium disulphate