Få mere at vide
Kaliumdiphosphat, 98%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777016 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
Artikelnummer. 10378860
Brand: Thermo Scientific Acros 269230250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7320-34-5
Molekylær formel K4O7P2
Molekylvægt (g/mol) 330.33
MDL nummer MFCD00011393
InChI nøgle RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
IUPAC navn tetrakalium;phosphonatphosphat
SMIL [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium diphosphate
Smeltepunkt 1090°C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel K4O7P2
Merck Index 15, 7783
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 330.34
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren