Få mere at vide
Kaliumdifosfat, 98%, ekstra rent
Artikelnummer. 10378860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10378860 25 g Glasflaske 25g
10411101 1 kg Plastflaske 1kg
10454195 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10378860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269230250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00 DKK
    283.59 DKK / 25g
    Spare 19.41 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7320-34-5
Molekylær formel K4O7P2
Molekylvægt (g/mol) 330.33
MDL nummer MFCD00011393
InChI nøgle RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
IUPAC navn tetrakalium;phosphonatphosphat
SMIL [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium diphosphate
Smeltepunkt 1090 °C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel K4O7P2
Merck Index 15, 7783
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 330.34
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren