Få mere at vide
Potassium dihydrogen phosphate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Si 10ppm max
Artikelnummer. 11376977
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11376977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010840.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Kaliumdihydrogenphosphat bruges som fødevaretilsætningsstof, gødning (NPK), malingsadditiv, belægningsadditiv, klæbemiddel, buffermiddel og i optiske modulatorer. Det bruges i vid udstrækning i forsknings- og analytiske laboratorier som buffer i mobile/prøvepræparater til analyse ved højtryksvæskekromatografi (HPLC) og også i organisk syntese. MKP, monokaliumphosphat, bruges på grund af dets ikke-lineære optiske egenskaber i optiske modulatorer og til anden harmonisk generation (SHG).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium dihydrogen phosphate
Smeltepunkt 253°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel KH2PO4
Merck Index 14,7659
Opløselighedsinformation Soluble in water; slightly soluble in ethanol .
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
Formel vægt 136.09
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Si 10ppm max.
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.338 g/mL