Få mere at vide
Kaliumdihydrogenphosphat, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10542391 Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 kg
Artikelnummer. 10542391
Brand: JT Baker 1737.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Tekniske data
Kogepunkt ∼100°C (1013 hPa)
Smeltepunkt 253°C
CAS 7778-77-0
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde min. 99%
Molekylær formel H2KO4P
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Synonym Potassium dihydrogen orthophosphate , Potassium phosphate monobasic , Monobasic Potassium Phosphate
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 136.08
Tab ved tørring max. 0.1% (at 105°C)
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Tæthed 2.3 g/cm³ (20°C)