Få mere at vide
Kaliumdihydrogenfosfat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11334234
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334234 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11334234 Leverandør Scharlab Leverandørnr. PO02601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.69 DKK
    448.20 DKK / 1kg
    Spare 62.49 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes i analytisk kemi, i bufferopløsninger.
  • Synonymer: Kaliumbiphosphat, Kaliumphosphat monobasisk, Primært kaliumphosphat, Monokaliumphosphat
  • Molekylformel: KH 2 PO 4
  • Molær masse: 136,09 g/mol
  • CAS: 7778-77-0
  • EIN ECS nr.: 231-913-4
Tekniske data
Smeltepunkt ∼253 °C (dekomponering)
CAS 7778-77-0
pH 4,2 4,5 –(5%, vand)
Mængde 1 kg
Molekylær formel H2KO4P
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 136.08
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Formel vægt 136,09g/mol
Procent renhed 99,5 % min (acidimetrisk)
Grad ACS-reagens
Identifikation Bestå test
Tab ved tørring 0,2% maks (105 °C, 1 time)
Udseende Klar og farveløs