Få mere at vide
Potassium dihydrogen phosphate, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. p-4407731
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
Artikelnummer. 11317337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011594.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Use in Buffers For pH Determination | CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
I buffere til pH-bestemmelse. Kaliumdihydrogenphosphat anvendes som fødevaretilsætningsstof, gødning (NPK), malingsadditiv, belægningsadditiv, klæbemiddel, buffermiddel og i optiske modulatorer. Det bruges i vid udstrækning i forsknings- og analytiske laboratorier som buffer i mobile/prøvepræparater til analyse ved højtryksvæskekromatografi (HPLC) og også i organisk syntese. MKP, monokaliumphosphat, bruges på grund af dets ikke-lineære optiske egenskaber i optiske modulatorer og til anden harmonisk generation (SHG).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Dihydrogen Phosphate
Smeltepunkt 253°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
Formel vægt 136.09
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystals
Tæthed 2.338 g/cm3 at 20°C