Få mere at vide
Kaliumdihydrogenfosfat, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11317337
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317337 250 g 250g
11307337 500 g 500g
11327337 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011594.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til brug i buffere til pH-bestemmelse | CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136,08 g/mol
I buffere til pH-bestemmelse. Kaliumdihydrogenphosphat anvendes som fødevaretilsætningsstof, gødning (NPK), malingsadditiv, belægningsadditiv, klæbemiddel, buffermiddel og i optiske modulatorer. Det bruges i vid udstrækning i forsknings- og analytiske laboratorier som buffer i mobile/prøvepræparater til analyse ved højtryksvæskekromatografi (HPLC) og også i organisk syntese. MKP, monokaliumphosphat, bruges på grund af dets ikke-lineære optiske egenskaber i optiske modulatorer og til anden harmonisk generation (SHG).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Dihydrogen Phosphate
Smeltepunkt 253 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99,0% min.
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Uopløselig i alkohol
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
Formel vægt 136.09
Grad ACS
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvide krystaller
Tæthed 2,338 g/cm3 ved 20 °C