Få mere at vide
Kaliumdihydrogenfosfat, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
I buffere til pH-bestemmelse. Kaliumdihydrogenphosphat anvendes som fødevaretilsætningsstof, gødning (NPK), malingsadditiv, belægningsadditiv, klæbemiddel, buffermiddel og i optiske modulatorer. Det bruges i vid udstrækning i forsknings- og analytiske laboratorier som buffer i mobile/prøvepræparater til analyse ved højtryksvæskekromatografi (HPLC) og også i organisk syntese. MKP, monokaliumphosphat, bruges på grund af dets ikke-lineære optiske egenskaber i optiske modulatorer og til anden harmonisk generation (SHG).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium dihydrogen phosphate |
| Smeltepunkt | 253 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99,0% min. |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Uopløselig i alkohol |
| IUPAC navn | kaliumdihydrogenphosphat |
| Formel vægt | 136.09 |
| Vis mere |