Få mere at vide
Kaliumdihydrogenfosfat,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3345469
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Artikelnummer. 11400113
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12142.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Taber H 2 O ved 400 °C og danner metaphosphat
Kaliumdihydrogenphosphat bruges som fødevaretilsætningsstof, gødning (NPK), malingsadditiv, belægningsadditiv, klæbemiddel, buffermiddel og i optiske modulatorer. Det bruges i vid udstrækning i forsknings- og analytiske laboratorier som buffer i mobile/prøvepræparater til analyse ved højtryksvæskekromatografi (HPLC) og også i organisk syntese. MKP, monokaliumphosphat, bruges på grund af dets ikke-lineære optiske egenskaber i optiske modulatorer og til anden harmonisk generation (SHG).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumdihydrogenphosphat bruges som fødevaretilsætningsstof, gødning (NPK), malingsadditiv, belægningsadditiv, klæbemiddel, buffermiddel og i optiske modulatorer. Det bruges i vid udstrækning i forsknings- og analytiske laboratorier som buffer i mobile/prøvepræparater til analyse ved højtryksvæskekromatografi (HPLC) og også i organisk syntese. MKP, monokaliumphosphat, bruges på grund af dets ikke-lineære optiske egenskaber i optiske modulatorer og til anden harmonisk generation (SHG).
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol.
Noter
taber H{2}O ved 400° , danner metafosfatHygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Dihydrogen Phosphate
Smeltepunkt 253°C
Mængde 500 g
Analyseprocentområde ≥98%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Formel vægt 136.09
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.338