Få mere at vide
Kaliumdihydrogenphosphat, 98+%
Beskrivelse
Kaliumdihydrogenphosphat bruges som fødevaretilsætningsstof, gødning (NPK), malingsadditiv, belægningsadditiv, klæbemiddel, buffermiddel og i optiske modulatorer. Det bruges i vid udstrækning i forsknings- og analytiske laboratorier som buffer i mobile/prøvepræparater til analyse ved højtryksvæskekromatografi (HPLC) og også i organisk syntese. MKP, monokaliumphosphat, bruges på grund af dets ikke-lineære optiske egenskaber i optiske modulatorer og til anden harmonisk generation (SHG).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumdihydrogenphosphat bruges som fødevaretilsætningsstof, gødning (NPK), malingsadditiv, belægningsadditiv, klæbemiddel, buffermiddel og i optiske modulatorer. Det bruges i vid udstrækning i forsknings- og analytiske laboratorier som buffer i mobile/prøvepræparater til analyse ved højtryksvæskekromatografi (HPLC) og også i organisk syntese. MKP, monokaliumphosphat, bruges på grund af dets ikke-lineære optiske egenskaber i optiske modulatorer og til anden harmonisk generation (SHG).
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol.
Noter
taber H{2}O ved 400° , danner metafosfatHygroskopisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Dihydrogen Phosphate |
| Smeltepunkt | 253 °C |
| Mængde | 2500 g |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol. |
| Formel vægt | 136.09 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.338 |