Få mere at vide
Kaliumdihydrogenorthophosphat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
5kg
Beskrivelse
Kaliumdihydrogenorthophosphat, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 253°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4.5 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 5 kg |
| IUPAC navn | kaliumdihydrogenphosphat |
| Formel vægt | 136.09g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |