Få mere at vide
Kaliumdihydrogenorthophosphat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073419 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
500g
Artikelnummer. 10284010
Brand: Fisher Chemical P/4800/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Kaliumdihydrogenorthophosphat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 500g, CAS: 7778-77-0, Hvid, Smeltepunkt: 253 grader C, Molekylformel: H2KO4P, Molekylvægt: 136.084, Emballage: Plastpulverbeholder, pH: 4,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 253°C
Farve Hvid
pH 4.5
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
Formel vægt 136.09g/mol
Emballage Plast pulver krukke