Få mere at vide
Kaliumdihydrogenorthophosphat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
500g
Beskrivelse
Kaliumdihydrogenorthophosphat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 500g, CAS: 7778-77-0, Hvid, Smeltepunkt: 253 grader C, Molekylformel: H2KO4P, Molekylvægt: 136.084, Emballage: Plastpulverbeholder, pH: 4,5
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 253°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4.5 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | kaliumdihydrogenphosphat |
| Formel vægt | 136.09g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |