Få mere at vide
Kaliumdihydrogenorthophosphat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Kaliumdihydrogenorthophosphat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 500g, CAS: 7778-77-0, Hvid, Smeltepunkt: 253 grader C, Molekylformel: H2KO4P, Molekylvægt: 136.084, Emballage: Plastpulverbeholder, pH: 4,5
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 253 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4.5 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 3 kg |
| IUPAC navn | kalium; dihydrogenphosphat |
| Formel vægt | 136,09g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |