Få mere at vide
Potassium dihydrogen citrate hydrate, 99% (dry basis)
Beskrivelse
Kaliumdihydrogencitrathydrat anvendes som et buffermiddel og et chelateringsmiddel. Det bruges som et alkaliserende middel i nyrefunktionen. Det viser sig, at det øger knogletætheden, og derved bruges i forskningseksperimenter relateret til behandling af osteoporose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium dihydrogen citrate hydrate |
| Fysisk form | Chunks and/or Powder |
| Mængde | 500 g |
| Assay Procent Noter | (tør basis) |
| Beilstein | 4772973 |
| Merck Index | 14,7624 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in ethanol |
| Formel vægt | 230.22 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |
| Følsomhed | Hygroscopic |