Få mere at vide
Kaliumdihydrogencitrathydrat, 99% (tørbasis)
Artikelnummer. 11488610
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488610 2 kg 2kg
11478610 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488610 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044415.A3
 Begrænset vare
På lager
CAS: 866-83-1 | C6H7KO7 | 230,21 g/mol
Kaliumdihydrogencitrathydrat anvendes som et buffermiddel og et chelateringsmiddel. Det bruges som et alkaliserende middel i nyrefunktionen. Det viser sig, at det øger knogletætheden, og derved bruges i forskningseksperimenter relateret til behandling af osteoporose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 866-83-1
Molekylær formel C6H7KO7
Molekylvægt (g/mol) 230.21
MDL nummer MFCD00036472
InChI nøgle WKZJASQVARUVAW-UHFFFAOYNA-M
Synonym potassium dihydrogen citrate
PubChem CID 73896894
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;kalium
SMIL [K+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium dihydrogen citrate hydrate
Fysisk form Chunks og/eller krudt
Mængde 2 kg
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (tør basis)
Beilstein 4772973
Merck Index 14,7624
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol
Formel vægt 230,22 (Vandfri)
Procent renhed 99%