Få mere at vide
Kaliumdichromat TS, 7,5% (w/v), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940502
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Naturlig Poly-flaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
31940502 100 mL Naturlig Poly-flaske
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31940502 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R6041000100A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Chemical Identifiers
CAS 7778-50-9 , 7732-18-5
Molekylær formel Cr2K2O7
Molekylvægt (g/mol) 294.182
InChI nøgle KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC navn dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium Dichromate 7.5% (w/v) Aqueous Solution
Farve Orange
Navn note Testløsning
CAS min % 91.0, 6.84
CAS Max % 95.0, 7.12
Emballage Naturlig Poly-flaske
Opløsningsmiddel eller Matrix Vandløsning
pH ∼3,5 til 4
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Koncentration eller sammensætningsnoter 7.5% (w/v)
Procent renhed 7.5%
Grad Laboratorie