Få mere at vide
Potassium Dichromate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | >500°C/1013 hPa |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Dichromate |
| Smeltepunkt | 398°C |
| CAS | 7778-50-9 |
| Mængde | 500 g |
| MDL nummer | MFCD00011367 |
| Synonym | Potassium dichromate, Potassium bichromate, Potassium pyrochromate, Potassium dichromate |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.18 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.7 g/cm3 at 20°C |