Få mere at vide
Kaliumdichromatopløsning, 1/60 M, Solstice
Artikelnummer. 15634830
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15634830 1 L 1 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15634830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 351691L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 DKK
    945.68 DKK / 1 L
    Spare 124.32 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Volumetrisk, 1/60 M K2Cr2O7 (0,1N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium dichromate solution
CAS 7778-50-9
Mængde 1 L
Molekylær formel Cr2K2O7
Lineær formel K2Cr2O7
MDL nummer MFCD00011367
FN nummer UN3082
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
InChI nøgle KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dikalium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxydioxochrom
Molekylvægt (g/mol) 294.182
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Formel vægt 294,18 g/mol