Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Dichromate |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 7732-18-5 |
| Koncentration | 0.01667 M |
| Mængde | 1000 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium dichromate 1/60 - 0.01667M (0.1N) Volumetric Solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H332-Farlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i