Få mere at vide
Potassium Dichromate Solution 0.0167M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10704761 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10704761
Brand: Fisher Chemical J/6212/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-50-9
Molekylær formel Cr2K2O7
Molekylvægt (g/mol) 294.182
MDL nummer 11367
InChI nøgle KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC navn dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Farve Orange
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
Formel vægt 294.19g/mol
Emballage Amber glass bottle